Tisk…
ω-bromacetofenon 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
OR13196-100G OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA 2480 CZK
APOSOR13196-100G APOSOR13196-25G
ω-bromacetofenon 97%
ω-bromacetofenon
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000195
CAS číslo: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II