Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13194-5G
OR13194-25G
OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA
622
CZK
APOSOR13194-5G
APOSOR13194-25G
APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ Bod varu: 138…140 °C/3mmHg Bod tání: 78…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010844 CAS číslo: 37622-90-5 |