Tisk…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
OR13192-1KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 8530 CZK
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Bod varu: 182…183 °C
Hustota: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008488
CAS číslo: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,III