Tisk…
Methyl cyanoacetate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 2150 CZK
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Methyl cyanoacetate 99%
Methyl cyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
Bod varu: 204…207 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001939
CAS číslo: 105-34-0
EINECS: 203-288-8