Tisk…
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 23970 CZK
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod tání: 26…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661793
CAS číslo: 5623-90-5