Tisk…

N-(2-Aminoethyl)morpholine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-250GEA 4140 CZK
APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
N-(2-Aminoethyl)morpholine
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006182
CAS číslo: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR