Tisk…
Methyl isonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 2280 CZK
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methyl isonicotinate 97%
Methyl isonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 207…209 °C
Hustota: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006427
CAS číslo: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8