Tisk…

4-Hydroxybenzaldehyd

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 1330 CZK
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hydroxybenzaldehyd
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 191 °C/50mmHg
Bod tání: 112…116 °C
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006939
CAS číslo: 123-08-0
EINECS: 204-599-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR