Tisk…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 3410 CZK
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03011525
CAS číslo: 81282-82-8