Tisk…
2-Amino-5-bromopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-bromopyrazin-2-amine
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 870 CZK
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235015
CAS číslo: 59489-71-3