Tisk…
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenylcinnamic acid
OR13178-25G
APOSOR13178-25GEA 0 CZK
APOSOR13178-25G
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014010
CAS číslo: 13026-23-8