Tisk…
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Isobutylcinnamic acid
OR13177-1G OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA 705 CZK
APOSOR13177-1G APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
Bod tání: 168…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800640
CAS číslo: 66734-95-0