Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-ene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-Dioxaspiro[4,5]dec-7-en-8-boronic acid Pinacol ester
OR13174-25G
APOSOR13174-25GEA 3810 CZK
APOSOR13174-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₄
MW: 266,1410 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04115656
CAS číslo: 680596-79-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III