Tisk…
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13173-1G OR13173-250MG OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 2280 CZK
APOSOR13173-1G APOSOR13173-250MG APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
Bod tání: 218 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075738
CAS číslo: 216144-91-1