Tisk…
α,4-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
OR13169-100G OR13169-25G OR13169-500G
APOSOR13169-100GEA 3110 CZK
APOSOR13169-100G APOSOR13169-25G APOSOR13169-500G
α,4-Dibromotoluene 98%
α,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 115…124 °C/12mmHg
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000179
CAS číslo: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,II