Tisk…
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13164-1G OR13164-250MG
APOSOR13164-1GEA 29130 CZK
APOSOR13164-1G APOSOR13164-250MG
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
1-Cycloheptenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₃BO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04115655
CAS číslo: 835882-35-4