3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13163-1G
OR13163-5G
OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA
2150
CZK
APOSOR13163-1G
APOSOR13163-5G
APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇BClNO₂·HCl Bod tání: 278…288 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115643 CAS číslo: 850568-45-5 |