Tisk…
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 6390 CZK
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115649
CAS číslo: 693803-17-7