3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13161-1G
OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA
4600
CZK
APOSOR13161-1G
APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃BO₄ MW: 208.02 g/mol Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115648 CAS číslo: 833472-82-5 |