Tisk…
Piperazin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 1870 CZK
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazin 97%
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Bod varu: 145…148 °C
Bod tání: 108…113 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005953
CAS číslo: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III