Tisk…
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR13155-25G
APOSOR13155-25GEA 6580 CZK
APOSOR13155-25G
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039888
CAS číslo: 175883-60-0