Tisk…
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-100MG
APOSOR13154-100MGEA 1780 CZK
APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115650
CAS číslo: 736989-98-3