Tisk…
Thiazole-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiazole-4-carbaldehyde
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 1240 CZK
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00626896
CAS číslo: 3364-80-5