Tisk…
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-3-Phenoxycinnamic acid
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 2530 CZK
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00736661
CAS číslo: 77124-20-0