Tisk…
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2E)-3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 9560 CZK
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168684
CAS číslo: 14939-91-4