Tisk…
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(3-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 2070 CZK
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃S₂
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00448333
CAS číslo: 299442-42-5