2-Bromobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G
OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA
705
CZK
APOSOR13136-100G
APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyde
2-Bromobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Bod varu: 228…230 °C Bod tání: 16…21 °C Hustota: 1,585 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003300 CAS číslo: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...