3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR13134-1G
OR13134-5G
OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA
953
CZK
APOSOR13134-1G
APOSOR13134-5G
APOSOR13134-10G
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Vzorec:
C₁₂H₉BrO Bod varu: 156…158 °C/10mmHg Hustota: 1,3713 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00474520 CAS číslo: 6876-00-2 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |