Tisk…
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 1660 CZK
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Bod varu: 168…170 °C/22mmHg
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007837
CAS číslo: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4