Tisk…
1,3-Dibromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 827 CZK
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzene 98%
1,3-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000078
CAS číslo: 108-36-1
EINECS: 203-574-2