Tisk…
6-Cyanonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 3110 CZK
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Bod tání: 187…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318135
CAS číslo: 70165-31-0