Tisk…
4-Benzyloxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 1120 CZK
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047200
CAS číslo: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0