Tisk…
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 3310 CZK
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Bod tání: 120…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115693
CAS číslo: 183158-30-7