Tisk…
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-5GEA 1040 CZK
APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BClO₃
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427055
CAS číslo: 352534-86-2