Tisk…
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR13119-5G
APOSOR13119-5GEA 2980 CZK
APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684318
CAS číslo: 313545-44-7