Tisk…
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 3310 CZK
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Vzorec: C₇H₆BNO₄
Bod tání: 176…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115657
CAS číslo: 118803-40-0