Tisk…
Cyclohexylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 7250 CZK
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronic acid 97%
Cyclohexylboronic acid
Vzorec: C₆H₁₃BO₂
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01311824
CAS číslo: 4441-56-9