Tisk…
1-Cyclohexenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohex-1-en-1-ylboronic acid
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 622 CZK
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Vzorec: C₆H₁₁BO₂
MW: 125,96 g/mol
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02179497
CAS číslo: 89490-05-1