Tisk…
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 622 CZK
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Vzorec: C₅H₉BO₂
Bod tání: 134…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179496
CAS číslo: 850036-28-1