Tisk…
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 622 CZK
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Bod tání: 128…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684317
CAS číslo: 762287-57-0