Tisk…
2,2'-Bithiophene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 1740 CZK
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Vzorec: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 32…33 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005414
CAS číslo: 492-97-7
EINECS: 207-767-2