Tisk…
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 2690 CZK
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318119
CAS číslo: 166316-48-9