Tisk…
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
OR13108-1G OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA 5690 CZK
APOSOR13108-1G APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BClNO₂
MW: 185,42 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115645
CAS číslo: 117098-93-8