Tisk…
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
OR13107-1G OR13107-5G OR13107-25G
APOSOR13107-1GEA 622 CZK
APOSOR13107-1G APOSOR13107-5G APOSOR13107-25G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37 g/mol
Bod tání: 275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258950
CAS číslo: 151169-67-4