Tisk…
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 3770 CZK
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251.09 g/mol
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06246052
CAS číslo: 199609-62-6