Tisk…
1,4-Diethynylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
OR13101-1G OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA 1160 CZK
APOSOR13101-1G APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Diethynylbenzene 97%
1,4-Diethynylbenzene
Vzorec: C₁₀H₆
MW: 126.16
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078375
CAS číslo: 935-14-8