Tisk…
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 622 CZK
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Vzorec: C₁₄H₈Br₂
Bod tání: 183…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185147
CAS číslo: 2789-89-1