Tisk…
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 3230 CZK
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO₂
MW: 255,7405 g/mol
Bod tání: 251…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114817
CAS číslo: 25519-82-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III