Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 1990 CZK
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Vzorec: C₅H₆ClNO
Bod varu: 93 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221166
CAS číslo: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III