Tisk…
4-Iodo-3-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13076-25G OR13076-5G
APOSOR13076-25GEA 10980 CZK
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320680
CAS číslo: 113305-56-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I